Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro Traceable™ de registro de datos Memory-Loc™
Código de producto. 15710049 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Rango de humedad:
Del 0 al 95%, sin condensación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Rango de humedad Tamaño de la unidad
15710049 Del 0 al 95%, sin condensación cada uno
1 options
Código de producto. 15710049
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para leer la temperatura, la humedad relativa y la hora. El higrómetro Traceable™ de registro de datos Memory-Loc™ es ideal para campanas extractoras, almacenes, salas limpias y otros entornos que necesitan ser vigilados.
  • Estructura de memoria fija, mantiene 688 086 observaciones de humedad y temperatura
  • Smart-Alarm™ cuenta con una alarma visual/auditiva que mantiene la alarma incluso si la unidad vuelve a las condiciones de no alarma
  • Almacena hasta 30 eventos de alarma únicos
  • NO se puede borrar la memoria de la unidad después de descargar los datos en el dispositivo USB
  • Recuperación de datos sin complicaciones. La unidad puede permanecer en uso al descargar y analizar datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y alarma activa
Especificaciones
Tipo Registrador de datos
Tipo de pantalla Digital
Memoria de datos 2 años de datos cuando se utilizan intervalos de 2 minutos
Calibración Calibración multipunto
Tipos de alarma Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Incluye Sonda, soporte, Velcro™, soporte magnético, montaje en pared, certificado Traceable™ y baterías
Certificaciones/conformidad Certificado Traceable™
Exactitud (humedad relativa) ±3 % HR entre 5 y 75 %, de lo contrario ±5 % HR
Exactitud (temperatura) ±0,4°C
Rango de humedad Del 0 al 95%, sin condensación
Resolución (humedad relativa) 0,1% de humedad relativa
Resolución de temperatura 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) de 0 a 65°C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De -4° a +158 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -20 a 70°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,97 × 8,25 × 2,54 cm (5,5 × 3,25 × 1 pulg)
Altura (imperial) 25.4 mm
Altura (métrico) 1 in
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 139.7 mm
Anchura (imperial) 3,2 in
Anchura (métrico) 82.6 mm
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 170.1 g