Learn More
Fisherbrand™ Kits de membranas de repuesto de ión selectivo
Código de producto. 11769728 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispositivos 83919
FOR 83925
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11769728 FOR 83925 cada uno
11719728 Dispositivos 83919 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11769728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.98€
    208.41€ / paquete de 1
    Ahorro 161.57€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con este kit rara vez se necesitan pasos de preparación de la muestra, como filtrado y destilación, para el electrodo combinado sensible a iones con una membrana sólida.
  • Electrodo de ORP Fisherbrand con cable de 1 m, cuerpo de epoxi y conector BNC de 12 mm × 120 mm
  • Electrodo de ORP con cuerpo de epoxi y conector BNC
  • Electrodo combinado sensible a iones con superficie plana intercambiable de membrana sólida
  • El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
  • Tiempo de análisis generalmente inferior a un minuto
  • Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
  • La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible (al menos una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
  • Temperatura de medición de 0 a 50 °C
Especificaciones
Descripción Kits de membranas de repuesto de ión selectivo
Para utilizar con (equipo) FOR 83925