Learn More
Fisherbrand™ Kits de membranas de repuesto de ión selectivo
Código de producto. 11719728 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispositivos 83919
FOR 83925
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11719728 Dispositivos 83919 cada uno
11769728 FOR 83925 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11719728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.74€
    192.71€ / paquete de 1
    Ahorro 166.03€
    46% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con este kit rara vez se necesitan pasos de preparación de la muestra, como filtrado y destilación, para el electrodo combinado sensible a iones con una membrana sólida.
  • Kit de membrana de repuesto para electrodos sensibles a iones
  • Para  dispositivo 83919
  • Permite un tiempo de análisis generalmente inferior a un minuto
Especificaciones
Descripción Kit de membrana de repuesto para electrodos sensibles a iones.
Para utilizar con (equipo) Dispositivos 83919