Descripción
BRAND™ filtros de repuesto para accu-jet™ y controladores de pipetas macro.
Características:
- Membrana de PTFE hidrófoba con carcasa de polipropileno duradera.
- Disponible en 0.2 μm y 3.0 μm tamaños de poro.
- El 0.2 μEl filtro m también está disponible en versión estéril.
- Cada filtro está convenientemente empaquetado en un blíster para facilitar su manipulación y almacenamiento. Disponible individualmente o en paquetes de 10.
- accujet™ Arena accujet™ Los pro son compatibles con ambos 0.2 μm y 3.0 μfiltros m.
- El controlador de pipeta macro solo es compatible con la versión 3.0 μfiltros m.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro de membrana de 3μ |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Transparente/Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | accu-jet S |
| Material | Polipropileno, PTFE |
| Número de canales | 1 |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Mostrar más |