Learn More
Meloxicam, Thermo Scientific™
83.70€ - 259.00€
| CAS | 71125-38-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H13N3O4S2 |
| Peso molecular (g/mol) | 351.40 |
| Número MDL | MFCD00868752 |
| Clave InChI | DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N |
| Sinónimo | meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin |
| PubChem CID | 54677470 |
| ChEBI | CHEBI:6741 |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione |
| SMILES | CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15473369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.06 |
5g |
83.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15483369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.14 |
25g |
259.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone(slightly soluble), ethanol(slightly soluble), and methanol(slightly soluble).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
| 71125-38-7 | |
| 351.40 | |
| DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N | |
| 54677470 | |
| (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione |
| C14H13N3O4S2 | |
| MFCD00868752 | |
| meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin | |
| CHEBI:6741 | |
| CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O |
Especificaciones
| Meloxicam | |
| C14H13N3O4S2 | |
| UN2811 | |
| meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin | |
| DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N | |
| (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione | |
| 54677470 | |
| 351.39 |
| 71125-38-7 | |
| MFCD00868752 | |
| 14,5826 | |
| Soluble in water (22mg/ml),DMSO (25mg/ml),DMF,acetone(slightly soluble),ethanol(slightly soluble),and methanol(slightly soluble). | |
| CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O | |
| 351.40 | |
| CHEBI:6741 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0702000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold