Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con válvula de retención para conexión Tétine, abertura de 43 mm
Product Code. 11769806 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de gas unitSize
11769806 Butano, LPG, Propano cada uno
11749806 Metano, Gas natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11769806
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm.
  • Tamaño de la llama ajustable con 4 boquillas intercambiables.
Specifications
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Descripción Consumo de 240 l/h
Diámetro (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Válvula de retención, conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad