Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con conexión NF, abertura de 43 mm
Código de producto. 11765406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
11765406 Butano, LPG, Propano cada uno
11745406 Metano, Gas natural cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11765406
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm.
  • Tamaño de la llama ajustable con 4 boquillas intercambiables.
Especificaciones
Tipo de producto Quemador industrial, Meker
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Descripción Consumo de 240 l/h
Diámetro (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Conector F atornillado G 0,5
N.° por paquete 1 unidad