Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker, gas natural
Código de producto. p-8013999 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior de la entrada (métrico):
24 mm
30 mm
Altura (métrico):
162 mm
192 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior de la entrada (métrico) Altura (métrico) unitSize
12882154 30 mm 192 mm cada uno
12872154 24 mm 162 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12882154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipado con un cabezal de acero perforado que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes.
  • La temperatura de llama más alta para todos los quemadores de gas natural está entre 900° °y 1000 C en la punta del cono de llama azul
  • Fabricado con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico azul resistente a productos químicos
  • Todos los quemadores se prueban para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
  • Las pruebas se realizan a la presión de gas estándar para cada tipo específico de gas
  • Las temperaturas dependen de la presión de la red y de la construcción química del gas, que varía en diferentes partes del mundo
  • La presión estándar de la red de gas natural es de 20 milibares.
  • No está equipado con regulador de aire
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Gas natural
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 192 mm
N.° por paquete 1 unidad