Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker con conexión Tétine, apertura de 24 mm
Código de producto. 11719777 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Gas natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11719777 Gas natural cada uno
11729777 Butano, LPG, Propano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11719777
Proporciona una llama estable y una excelente mezcla de aire y gas para una combustión superior.
  • Abertura del quemador de 24 mm de diámetro
  • 160 mm de altura total
  • Regulación del suministro de gas por válvula de aguja
  • Acero chapado en níquel para garantizar una llama estable y homogénea
  • Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Gas natural
Descripción Consumo de 62 l/h
Diámetro (métrico) 24 mm
Altura (métrico) 160 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad