Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker, gas licuado, 24 mm
Código de producto. 12852164 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
162 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12852164 162 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12852164
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con latón y chapado en níquel.
  • Parte superior del quemador equipada con un cabezal de acero perforado que emite múltiples llamas pequeñas pero muy calientes
  • No está equipado con regulador de aire
  • Diámetro del cabezal del quemador: 24 mm
  • 162 mm de altura total
  • Para su uso con gas licuado, como propano y butano
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Butano, LPG, Propano
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 24 mm
Altura (métrico) 162 mm
N.° por paquete 1 unidad