Learn More
Fisherbrand™ Quemador Meker con conexión NF para gas natural
Código de producto. 11705406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11705406 160 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11705406
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una excelente mezcla de aire y gas, y una mejor combustión.
  • Abertura del quemador de 24 mm de diámetro
  • 160 mm de altura total
  • Regulación del suministro de gas por válvula de aguja
  • Acero chapado en níquel para garantizar una llama estable y homogénea
  • Consumo de 62L/h
  • Para su uso con gas natural/metano
Spécification
Tipo de producto Mechero Meker
Tipo de gas Metano, Gas natural
Descripción Consumo de 62 l/h
Diámetro (métrico) 24 mm
Altura (métrico) 160 mm
Incluye Conector NF
N.° por paquete 1 unidad
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.