Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Megafuge™ 16
Procese las muestras diariamente con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, que ofrece una capacidad, una ergonomía y un valor excepcionales.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Lista UL, certificado CSA, marca CE, cumple norma sobre diagnóstico in vitro (IVD), bioseguridad certificada |
|---|---|
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Capacidad | 4 x 400 ml |
| RCF máx. | 25.830 x g |
| Vel. máx | 15.200 rpm |
Descripción
Procese las muestras diariamente con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Megafuge™ 16, que ofrece una capacidad, una ergonomía y un valor excepcionales. Es perfecta para protocolos clínicos, aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de microplaca, además de estar concebida para procesar muestras sensibles a la temperatura entre -10 °C y +40 °C.
Fácil de utilizar:
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cestillos Thermo Scientific™ ClickSeal™:
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™ en Porton Down, Reino Unido
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cubilete
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio:
- Dimensiones compactas que ahorran espacio.
- Altura ergonómica y diseño curvado que garantizan una carga y descarga fácil de las muestras, además de una limpieza sencilla.
Eficiencia energética extraordinaria:
- Hasta un 40% de ahorro en el consumo energético en protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
Megafuge 16 con ventilación:
- Dimensiones: 60,5 × 44 × 36 cm (L x An x Al) [87 cm de altura con tapa abierta] (23,8 × 24,5 × 14,2 pulg [34,3 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 57,5 kg (126,8 lb)
Megafuge 16R con refrigeración:
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Intervalo de temperatura: De -10° a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 60,5 × 44 × 36 cm (L x An x Al) [87 cm de altura con tapa abierta] (23,8 × 24,5 × 14,2 pulg [34,3 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 91,5 kg (201,7 lb)
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Incluye:
- Tecnología Smartspin
- Los rotores, adaptadores y tubos deben solicitarse por separado para adecuarlos a su aplicación.
Recomendado para:
- Cultivo celular
- Procesamiento de sangre
- Microplacas
Especificaciones
| Conforme con IVD, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. Lista UL, certificado CSA, marca CE, cumple norma sobre diagnóstico in vitro (IVD), bioseguridad certificada | |
| 4 x 400 ml | |
| 15.200 rpm | |
| Motor de inducción sin escobillas de perfil bajo, directo | |
| 9 h 99 min. y función HOLD | |
| 60,5cm | |
| 34,3 in | |
| 87 cm |
| Microprocesador | |
| 25.830 x g | |
| Megafuge™ | |
| 6 programas, acceso directo | |
| 23,8 in | |
| 14,2 in | |
| 36 cm |