Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos Mega Rack™ para tubos de 18 a 20 mm
Código de producto. 17147825 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17147825 Blanco cada uno
17157825 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17147825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas gradillas de tubos resistentes y ligeros se suministran completamente montados con identificación alfanumérica para facilitar su selección y clasificación.
  • Material resistente y duradero para un transporte sencillo y seguro de tubos clínicos y de investigación
  • Reutilizable y fácil de limpiar
  • Esterilizable en autoclave
  • Apilable para facilitar la preparación y ahorrar espacio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (18 a 20 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 120
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
N.º por caja 4 Pk.
N.° por paquete 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,9 × 11,9 × 3,6 pulg (37,7 × 30,1 × 9,1 cm)
Longitud (métrico) 37,7 cm
Longitud (imperial) 14,9 in
Anchura (imperial) 11,9 in
Altura (imperial) 3,6 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 9,1 cm
matriz, red, conjunto 10 x 12
Anchura (métrico) 30,1 cm