Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos clínicos Mega Rack™
Código de producto. 11730634 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
120
216
Admite:
Tubos (10 mL), Tubos (16 mm)
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones Admite Diámetro de la abertura (métrico) Tamaño de la unidad
11730634 Azul 120 Tubos (10 mL), Tubos (16 mm) 16 mm cada uno
14801442 Blanco 216 Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml) 13 mm cada uno
11720634 Azul 216 Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml) 13 mm cada uno
14811442 Blanco 120 Tubos (10 mL), Tubos (16 mm) 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11730634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    35.52€ / paquete de 1
    Ahorro 5.38€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Crea espacio y organización para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran espacio de almacenamiento para muestras. La gradilla de tubos clínicos Fisherbrand™ Mega Rack™ elimina la necesidad de múltiples gradillas para tubos.
  • Completamente ensamblada, polipropileno
  • Material resistente y ligero para facilitar el transporte
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (10 mL), Tubos (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 120
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 337 x 267 x 91 mm
Longitud (métrico) 337 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 91 mm
matriz, red, conjunto 10 x 12
Anchura (métrico) 267 mm