Learn More
Fisherbrand™ Frasco de medios PET con tapón
Código de producto. 30690122 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 60
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30690122 125 mL paquete de 96
30690123 1000 mL paquete de 24
30690125 250 mL paquete de 60
30690124 500 mL paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30690122
Cantidad Precio
1 100.31€ / paquete de 96
20 90.30€ / paquete de 96
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con PET de alta calidad y la solución de almacenamiento definitiva para medios, tampones biológicos y una amplia gama de reactivos
  • Frascos para medios Fisherbrand: estos frascos están diseñados para proporcionar una solución integral para almacenar medios, tampones biológicos y una variedad de reactivos
  • Estos frascos están diseñados para ser a prueba de fugas, irrompibles y aptos para el congelador, lo que los hace ideales para almacenar y transportar muestras valiosas.
  • Los frascos de medios Fisherbrand son la elección perfecta para una solución de almacenamiento fiable y cómoda que cumple con las rigurosas demandas de los laboratorios modernos
  • Los frascos de medios de Fisherbrand son la combinación perfecta de durabilidad, seguridad y versatilidad.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Transparente
Material -PET:
Esterilidad Estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca De rosca
Fit for Purpose Estéril
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,033 gal
Forma Cuadrado
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo