Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gama de tiras de 5 niveles
Código de producto. 11790889
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 127 °C
De 132 °C a 154 °C
De 160 °C a 182 °C
De 188 °C a 210 °C
De 216°C a 249°C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 46 °C
De 49 °C a 71 °C
De 77 °C a 99 °C
Material:
Película Kaladex, Adhesivo acrílico
Película de poliimida, Adhesivo acrílico
Película de poliéster, Adhesivo acrílico
Pantalla:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
37/40/43/46/49 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Material Pantalla unitSize
11790889 De 104 °C a 127 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 104/110/116/121/127 °C 10 PCS
11760889 De 37 °C a 46 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 37/40/43/46/49 °C paquete de 10
11780889 De 77 °C a 99 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 77/82/88/93/99 °C 10 PCS
11700899 De 132 °C a 154 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 132/138/143/149/154 °C 10 PCS
11720899 De 188 °C a 210 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico 188/193/199/204/210 °C paquete de 10
17797514 De 216°C a 249°C Película Kaladex, Adhesivo acrílico - paquete de 500
11740899 De 249 °C a 290 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico 249/254/260/280/290 °C paquete de 10
11770889 De 49 °C a 71 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 49/54/60/65/71 °C 10 PCS
17787514 De 160 °C a 182 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 160/166/171/177/182°C paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11790889 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M05STHRGDD01P1
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) Cajas de
    Altura (métrico) 39 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 18 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura de 5 °niveles Rango D de 104 °C °a 127 °C (219 °F °a 261 °F)
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Anchura (imperial) 0,7 in
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,7 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura de 5 °niveles: 104 °C a 127 °C (219 °F a 261 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 261 °F
    Temperatura máxima 127°C
    Temperatura mín. (imperial) 219 °F
    Temperatura mín. (métrico) 104 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) de - 219 °F a 261 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 104 °C a 127 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ±1,5 °C (Rango: 100 °C a 154 °C) a ±1% +1 °C (Rango: 160 °C a 290 °C)
    Subdivisión 104 °C, 110 °C, 116 °C, 121 °C, 127 °C (219 °F, 230 °F, 241 °F, 250 °F, 261 °F)
    Pantalla 104/110/116/121/127 °C
    Anchura (métrico) 18 mm
    Báscula Dual°C (°F)