Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicador de temperatura encapsulado
Código de producto. 11760939
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11760939 188 °C 50 PCS
11770909 40 °C paquete de 50
11710919 49 °C 50 PCS
11720919 54 °C paquete de 50
11730919 60 °C 50 PCS
11740919 65 °C paquete de 50
11750919 71 °C 50 PCS
11760919 77 °C paquete de 50
11790919 93 °C paquete de 50
11780919 88 °C 50 PCS
11720929 110 °C 50 PCS
11740929 121 °C 50 PCS
11750929 127 °C paquete de 50
11700939 154 °C paquete de 50
11770929 138 °C 50 PCS
11710939 160 °C paquete de 50
11720939 166 °C paquete de 50
11730939 171 °C 50 PCS
11740939 177 °C 50 PCS
11790939 204 °C 50 PCS
11710949 216 °C 50 PCS
11720949 224 °C 50 PCS
11740949 241 °C 50 PCS
11730949 232 °C 50 PCS
11760949 254 °C paquete de 50
11750939 182 °C paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 11760939 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M01ETHE188D01P1
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,51 in
    Altura (métrico) 13 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 12 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura encapsulado °188 C (370 °F)
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,47 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura encapsulado °188 C (370 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 370 °F
    Temperatura máxima 188°C
    Temperatura mín. (imperial) 370 °F
    Temperatura mín. (métrico) 188°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 370 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) 188 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ±1% +1 °C
    Subdivisión Temperatura única
    Báscula Dual°C (°F)