Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Micrococina de 4 niveles
Código de producto. 11790899
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 138 °C a 154 °C
De 40 °C a 46 °C
De 71 °C a 88 °C
De 93 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11790899 De 71 °C a 88 °C 10 PCS
11700909 De 93 °C a 110 °C 10 PCS
11750899 De 40 °C a 46 °C paquete de 10
11720909 De 138 °C a 154 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11790899 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M04MTHERG3C01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El indicador de umbral irreversible de un solo uso informa de la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Registro permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Económico y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automoción, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, aplicaciones de la industria alimentaria
    Altura (imperial) 0,15 in
    Altura (métrico) 4 mm
    Rango de humedad Del 40 al 60 %
    Longitud (métrico) 11 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Microtira indicadora de temperatura de 4 niveles 71 °C a 88 °C intervalo 3
    Relleno del termómetro Tecnología de fusión de cera
    Peso (métrico) 7 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,43 in
    Descripción Thermax Microtira indicadora de temperatura de 4 niveles 71 °C a 88 °C
    Temperatura máx. (imperial) 190 °F
    Temperatura máxima 88°C
    Temperatura mín. (imperial) 160 °F
    Temperatura mín. (métrico) 71°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 160 °F a 190 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 71 °C a 88 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 71 °C, 77 °C, 82 °Cmáx, 88 °C