Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Micro rango de 4 niveles
Código de producto. 11700909
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 138 °C a 154 °C
De 40 °C a 46 °C
De 71 °C a 88 °C
De 93 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11700909 De 93 °C a 110 °C 10 PCS
11750899 De 40 °C a 46 °C paquete de 10
11720909 De 138 °C a 154 °C paquete de 10
11790899 De 71 °C a 88 °C 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11700909 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M04MTHERG4C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    15.77€ / paquete de 10
    Ahorro 2.33€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,15 in
    Altura (métrico) 4 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 11 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura de 4 niveles Micro Strip °Rango de 93 C a °110 C 4
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 7 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,43 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura de 4 niveles Micro Strip 93 °C a 110 °C
    Temperatura máx. (imperial) 230 °F
    Temperatura máxima 110 °C
    Temperatura mín. (imperial) 200 °F
    Temperatura mín. (métrico) 93°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 200 °F a 230 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 93 °C a 110 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ±1 °C (Rango: 29 °C a 99 °C), ±1,5 °C (Rango: 100 °C a 154 °C)
    Subdivisión 93 °C, 99 °C, 104 °C, 110 °C