Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™
Description
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para el suministro
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Marcas en tinción ámbar permanente
- Clase AS con +5 s de tiempo de espera
- Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±0,05 ml |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12691 |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Tolerancia | ± 0,05 mL |
| Color | Rojo |
| Show More |