Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Description
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Polietileno |
| Descripción | Inscripciones de esmalte azul |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Tolerancia | ±0,4 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 24/29 |