Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 2,0 ml Maxyclear
Código de producto. 12034598 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
12034598 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11311934 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756809 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
13171774 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11301934 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
10785352 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12659585 Transparente Estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 250
11321934 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12786809 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12538047 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11336314 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11331934 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716819 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12726819 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11341934 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756819 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11371934 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12736819 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11351934 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11341984 Transparente No estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 250
12796809 Transparente No estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 2500
11361934 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12746819 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 12034598 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor MCT200C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    24.70€ / paquete de 500
    Ahorro 12.80€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 2,0 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Axygen Los tubos de microcentrífuga MaxyClear están disponibles en una variedad de colores. Axygen Maxymum Recovery™ También están disponibles opciones de superficie y estériles. Los tubos de microcentrífuga SnapLock tienen superficies de tapón esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa cuenta con un orificio de perforación en el centro. Hay tubos de microcentrífuga sin tapa disponibles para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una solidez y resistencia química excepcionales. No pueden esterilizarse en autoclave ni resistente la ebullición.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14 000 FCR.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Color - variados: cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Color - espectro: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Transparente
Material Homopolímero
Incrementos 0,25 ml
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Snap Cap
RCF máx. 20000xG
Graduaciones De 0,1 a 2 ml
Tipo de producto Microtubo con tapa a presión y cierre