Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1,5 ml Maxyclear
Código de producto. 11326144 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Spectrum
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja.
250 tubos/paquete.
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Pakningsstørrelse:
2500 PCS
cada uno
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 5000
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Esterilidad Envase Pakningsstørrelse
11326144 Transparente Estéril 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 250
11311984 Transparente No estéril 250 tubos/paquete. paquete de 250
13118053 Transparente No estéril 250 tubos/paquete. 2500 PCS
11371904 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12726789 Azul No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11361904 Surtido No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11351904 Transparente No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12756789 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11381904 Verde No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12796789 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11301914 Rojo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12786789 Naranja No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11311914 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12706799 Violeta No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11396304 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
12538027 Spectrum No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12716799 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 5000
11321914 Ámbar No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
11331914 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
12083959 Amarillo No estéril 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11326144 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. MCT150CS
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Se alle kampagner
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Axygen™ Los microtubos MaxyClear Snaplock de 1,5 ml brindan una excelente visibilidad y cuentan con un puerto de perforación para acceder a la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Maxymum Recovery™ y opciones estériles disponibles.
Axygen Los tubos de microcentrífuga MaxyClear están disponibles en una variedad de colores. Axygen Maxymum Recovery™ También están disponibles opciones de superficie y estériles. Los tubos de microcentrífuga SnapLock tienen superficies de tapón esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa cuenta con un orificio de perforación en el centro. Hay tubos de microcentrífuga sin tapa disponibles para algunos tamaños.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Los tubos de copolímero ofrecen una solidez y resistencia química excepcionales. No pueden esterilizarse en autoclave ni resistente la ebullición.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • La fuerza G máxima es de 14 000 FCR.
  • Libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
  • Color - variados: cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
  • Los tubos de microcentrífuga transparentes son resistentes a la ebullición. Los tubos de color no resisten la ebullición.
  • Color - espectro: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certificeringer
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 mL
Color Transparente
Material Homopolímero
Incrementos 0,1 mL
N.° por paquete 250/paq.
Envase 250 tubos/paquete, 10 paquetes/caja.
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Snap Cap
RCF máx. 20000xG
Graduaciones De 0,1 a 1,5 ml
Tipo de producto Microtubo con tapa a presión y cierre
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.