Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 2000 y 3000
Realice operaciones tales como mezclas generales, cultivos celulares, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción y pruebas de diagnóstico con estos agitadores orbitales de sobremesa.
Especificaciones
Frecuencia 50/60 Hz
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Realice operaciones tales como mezclas generales, cultivos celulares, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción y pruebas de diagnóstico con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 2000 y 3000 resistentes y abiertos para plataformas. Los agitadores son fiables en sistemas operativos analógicos o digitales y permiten elegir entre tres tamaños de plataforma, con lo que se combina facilidad de uso con durabilidad y precisión.
Características
  • Los tamaños de plataforma aceptan cargas de hasta 15,9 kg (35 lb) en el modelo 2000 y 22,7 kg (50 lb) en el 3000
  • Se debe utilizar en un intervalo de temperatura entre los 0 y los 40 °C (104 °F), con una humedad del 20 al 80 % sin condensación
  • Se puede utilizar en una amplia variedad de incubadoras, cámaras calientes, cámaras climáticas y refrigeradores
  • Los modelos digitales cuentan con un motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento.
  • Modelos analógicos
  • Velocidad variable de 40 a 400 rpm controlada mediante un selector giratorio monitorizado con precisión por un tacómetro tradicional
  • Realice estudios pautados con un funcionamiento programado entre 1 y 60 minutos, o utilice el agitador en el modo de funcionamiento continuo
  • Modelos digitales
  • Control de velocidad variable desde 15 hasta 500 rpm
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos.
  • Minimización de errores mediante la presentación simultánea de la velocidad y el tiempo de funcionamiento en dos indicadores LED independientes
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora / visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
  • Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
  • Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva, y no cesa de generar una señal de alarma audible / visible hasta que se soluciona el problema
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio
  • Conexión RS232 que permite monitorizar a distancia la velocidad y el tiempo
  • Sistema de control digital resistente al CO2
  • Los componentes eléctricos y mecánicos han recibido un tratamiento que los protege y permite usarlos en entornos con una concentración máxima de CO2 del 10 % y una humedad sin condensación del 95 %.
  • Este tratamiento impide que la humedad y el CO2 reaccionen con los componentes eléctricos y se forme ácido carbólico
  • Tamaño de plataforma
  • Pequeña: 27,9 x 33, 45,7 x 45,7 o 45,7 x 60,9 cm (11 x 13, 18 x 18 o 18 x 24 pulg)
  • Grande: 76,2 x 45,7 o 91,4 x 60,9 cm (30 x 18 o 36 x 24 pulg)
  • Dimensiones totales, cm (pulg)
  • Modelos SHKA2000, SHKA2000-1CE, SHKE2000, SHKE2000CO2: 44,2 (17,4) x 34,3 (13,5) x 16,3 (6,4)
  • Modelos SHKA3000, SHKE3000: 65,5 (25,8) x 74,4 (29,4) x 24,6 (9,7)
  • Peso con embalaje kg (lb)
  • Modelos SHKA2000, SHKA2000-1CE, SHKE2000, SHKE2000CO2: 21,3 (47)
  • Modelos SHKA3000, SHKE3000: 93,9 (207)
  • Información para pedidos:
    Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
    Requiere:
  • Plataforma universal (sin pinzas) o
  • Plataforma específica (con pinzas preinstaladas)
  • Recomendado para:
  • Cultivo celular
  • Suspensiones bacterianas
  • Estudios de solubilidad
  • Tinción y decoloración
  • Procedimientos de extracción
  • Procedimientos de lavado
  • Pruebas diagnósticas
  • Hibridación
  • Mezclas en general
  • Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
    Especificaciones
    Especificaciones
    50/60 Hz
    Documentos
    Product Certifications
    Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.