Learn More
Fisherbrand™ Software MaxiThermal
Código de producto. 15348764 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Software Type:
MaxiThermal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Software Type Tamaño de la unidad
15348764 MaxiThermal cada uno
1 options
Código de producto. 15348764
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Interfaz USB 1.1 estándar
Para registradores de datos USB
El software MaxiThermal permite a los usuarios ver hasta 8 múltiples restos a la vez, permite la transferencia de información registrada en los registradores de datos a un ordenador, y ver, imprimir y generar un informe de los datos de medición. Para registradores de datos USB.
  • Las representaciones gráficas son un sencillo gráfico X – Y del tiempo frente a la temperatura con zoom ilimitado, ver los puntos de datos de temperatura en el gráfico, ver el tiempo total transcurrido o el tiempo exacto en que se registró
  • Se puede imprimir el gráfico y todos los puntos de datos (fecha, hora y temperatura), así como la posibilidad de añadir una nota de usuario al archivo para incluir información pertinente a ese gráfico en particular
  • Capacidad para ver datos numéricos en una ventana de la pantalla y los datos se pueden exportar como un archivo CSV para su uso en otro software
  • Informe de información de resumen que muestra la información específica del registrador, el tiempo de inicio y parada, la duración del registro, el intervalo de medición, las temperaturas más altas, más bajas, medias y promedio, así como la información de alarmas altas y bajas
  • Los datos del registrador se descargan fácilmente en su PC a través de una interfaz USB 1.1 estándar
  • Compatible con Windows 98. NT, 2000, ME, XP, Vista y Windows 7 y 8
Especificaciones
Tipo Software del registrador de datos
Tipo de pantalla Sin pantalla
Software Type MaxiThermal
Incluye MaxiThermal Software CD
Para utilizar con (aplicación) Ver y transferir datos grabados de los registradores al ordenador
Para utilizar con (equipo) Termómetros de registro de datos Fisherbrand Traceable-Trac