Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador vórtex MaxiMix™ III
El mezclador Thermo Scientific MaxiMix III realiza las funciones de cuatro aparatos diferentes, lo que permite ahorrar un valioso espacio de trabajo en laboratorios y clínicas
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 2,2 kg |
|---|---|
| Intervalo de velocidad | 100 a 2200rpm |
| Tipo de producto | Mixer |
| Capacidad portante (imperial) | 5 lb |
| Frecuencia | 50/60Hz |
Descripción
El mezclador Thermo Scientific MaxiMix III realiza las funciones de cuatro aparatos diferentes, lo que permite ahorrar un valioso espacio de trabajo en laboratorios y clínicas
La unidad incorpora cuatro accesorios de mezcla y agitación intercambiables para realizar mezclas de gran volumen, control de velocidad variable y agitación continua libre de fallos. Dependiendo de la aplicación, utilice la almohadilla de espuma, el soporte universal, la bandeja de uso general o el soporte de matraces.- Un control electrónico de velocidad perfectamente adaptado a un motor CC de alto par proporciona una versátil selección de velocidades comprendidas entre 100 y 2.200 rpm
- La plataforma de gomaespuma flexible de 6,3 × 5,5 in. (15,8 × 13,9 cm) permite agitar en vórtex múltiples tubos de ensayo y pequeños matraces
- El interruptor de alimentación iluminado indica que el mezclador está en marcha
- Motor CC de alto par para obtener mezclas uniformes
- Resistente base de aluminio fundido con sistema de contraequilibrado que aporta fortaleza y estabilidad
- Pies con amortiguación por resorte para eliminar el “deslizamiento y el desplazamiento” de la unidad durante la mezcla de grandes volúmenes
- Agitación continua sin fallos de cargas de hasta 5 lb (2,2 kg)
Una almohadilla de gomaespuma flexible (PT500X6A)
- Almohadilla de espuma de repuesto (PT500X6A)
- Bandeja de uso general (PT500X7A) con alfombrilla antideslizante para mezclar placas de Petri y otros recipientes que no requieren fijación
- Soporte de matraces (PT500X8A) para cuatro matraces de 250 ml
- Soporte universal (PT500X9A) con dos barras de goma ajustables para fijar recipientes, como racks de tubos de ensayo y otros objetos con formas irregulares
Especificaciones
| 2,2 kg | |
| Mixer | |
| 50/60Hz | |
| 8.5 x 6.5 x 5.1 in. (21.5 x 16.5 x 13 cm) | |
| 13cm | |
| 6.3 pulg | |
| 15.8cm | |
| 5.5 pulg | |
| 13.9cm | |
| 7.7kg | |
| MaxiMix III Vortex Mixer | |
| Continuous |
| 100 a 2200rpm | |
| 5 lb | |
| Heavy-cast Aluminum Base, Foam, Rubber Platform | |
| 5.1 pulg | |
| 8,5 pulgadas | |
| 21.5cm | |
| 6.5 pulg | |
| 16,5 cm | |
| 17 lb. | |
| Lighted Main Power Switch | |
| DC | |
| 90 Days (Labor), 1 Year (Parts) |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.