Learn More
Fisherbrand™ Insertos para cajas Maxi
Código de producto. 12397167 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
40mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12397167 40mm cada uno
1 options
Código de producto. 12397167
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Exclusivos insertos de protección contra radiación Cleaver para cajas Maxi
  • Insertos de protección contra radiación Cleaver
  • Diversos insertos que encajan dentro de las cajas Maxi
  • 40 mm (altura) x 160 mm (anchura)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para cajas Maxi
Altura (métrico) 40mm
Tipo de producto introducir
Anchura (métrico) 160mm