Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos Matrix™
Código de producto. 10795393
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
25 ml
75 ml
100 ml
100 ml
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tipo:
Depósito de reactivos
Depósito de reactivo con divisor
Tapa para depósitos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
Envase:
10 bolsas de 10
10 unidades/bolsa
50 en envase individual
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Tipo Tamaño de la unidad Envase
10795393 75 ml Polipropileno Depósito de reactivos paquete de 10 -
10495973 75 ml Polipropileno Tapa para depósitos paquete de 10 10 unidades/bolsa
10141873 100 ml Poliestireno Depósito de reactivos paquete de 100 10 bolsas de 10
10375023 100 ml Poliestireno Depósito de reactivos paquete de 50 50 en envase individual
10756354 25 ml Poliestireno Depósito de reactivos paquete de 100 10 bolsas de 10
10080263 25 ml Poliestireno Depósito de reactivos paquete de 50 50 en envase individual
10225743 25 ml Poliestireno Depósito de reactivo con divisor paquete de 100 10 bolsas de 10
10435963 25 ml Poliestireno Depósito de reactivo con divisor paquete de 50 50 en envase individual
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10795393 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    133.00€ / paquete de 10
    Ahorro 58.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permita una amplia variedad de aplicaciones con estos innovadores depósitos de reactivos de diseño exclusivo.
Permita una amplia variedad de aplicaciones con los innovadores depósitos de reactivos Thermo Scientific™ Matrix de diseño exclusivo. Estos depósitos estériles tienen una base extra ancha para aumentar la rigidez y la estabilidad, y evitar el riesgo de derrames. El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en hasta ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
  • Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
  • Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
  • Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
  • Depósitos estériles envasados en bolsas desprendibles para que el envasado mantenga la esterilidad al mismo tiempo que sea fácil de abrir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 75 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
N.º por caja 10