Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603)
Código de producto. 13568990 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
13568990 L/S 17 15 M
13528990 L/S 13 1 PCS
13558990 L/S 14 1 PCS
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15 M
13518990 L/S 18 15 M
13548990 L/S 25 15 metros
13598990 L/S 36 1 PCS
13529000 L/S 73 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13568990 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0650917
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Specifica
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 0,66 in, 17 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos L/S 17
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 340 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.