Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
- Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
- Resistente al envejecimiento y no oxidante
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones generales de transferencia |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | L/S 16 |
| Caudal | De 0,8 a 480 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Altura (métrico) | 8,8 m |
| Mostrar más |