Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada con peróxido L/S™
Tienda Masterflex ProductosDescripción
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
- Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
- Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,94 in, 24 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Mostrar más |