Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Código de producto. 11735158
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Tamaño de la unidad:
1 PCS
400 pies
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11735158 16 cada uno
11725158 14 cada uno
11715158 13 cada uno
11775178 15 cada uno
11795178 35 cada uno
13236980 18 400 pies
11785178 24 1 PCS
11745158 25 cada uno
11775188 37 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11735158 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9640316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca los desechos con el tubo con bobina. El tubo de bomba de silicona curada al platino Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ incluye una superficie lisa y unos niveles inferiores de unión a proteínas, lo que lo convierte en una solución ide
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
  • Ligeramente más translúcido
  • Ideal para los sectores farmacéutico y biotecnológico
  • Potencial lixiviable inferior
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Con homologación de la FDA
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 15200 cm
Para utilizar con (aplicación) Sectores farmacéutico y de biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas