Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato
Código de producto. p-8000133
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0,21 ml/min
0,8 ml/min
1,7 ml/min
2,8 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material del rotor unitSize
11795158 0,21 ml/min Acero laminado en frío cada uno
11785089 0,8 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
11715168 1,7 ml/min Acero laminado en frío 1 PCS
11725168 2,8 ml/min Acero laminado en frío cada uno
11705099 2,8 ml/min Acero inoxidable 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11795158 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar u
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un
  • Elija el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes o el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión de alto rendimiento para una mejor generación de presión, elevación de succión y capacidad de bombear líquidos viscosos.
  • Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS); CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos –52 con carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores de SS ofrecen en general la mejor resistencia química
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales— ideal para aplicaciones en espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM. Llámenos para obtener más información sobre nuestros servicios OEM integrales.
  • Incluye: llave de carga de tubos, equipo de montaje de un solo canal
Especificaciones
Caudal 0,21 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Modelo 07014-20
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero laminado en frío
Tipo de tubos L/S 14
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Policarbonato