Description
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un
- Elija el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes o el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión de alto rendimiento para una mejor generación de presión, elevación de succión y capacidad de bombear líquidos viscosos.
- Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS); CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos –52 con carcasa de sulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores de SS ofrecen en general la mejor resistencia química
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales— ideal para aplicaciones en espacio limitado.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM. Llámenos para obtener más información sobre nuestros servicios OEM integrales.
- Incluye: llave de carga de tubos, equipo de montaje de un solo canal
Specifications
Specifications
| Caudal | 0,21 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. |
| Incluye | Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. |
| Modelo | 07014-20 |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Fondo total (métrico) | 6,4 cm |
| Altura global (métrico) | 7,6 cm |
| Anchura global (métrico) | 7 cm |
| Show More |