Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharMed™ BPT L/S™
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
Elija estos tubos de alto rendimiento para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración o líquidos viscosos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ son ideales para tareas de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
- Genuino Masterflex™ Los tubos se someten a pruebas rigurosas para proporcionar un rendimiento óptimo y una vida útil de la bomba óptima con equipos de bomba peristáltica.
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock— La mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para envío el mismo día.
- Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Specifikationer
Specifikationer
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 35 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?