Learn More
Masterflex™ La unidad digital L/S™ con cabezal de bomba Easy-Load™ II para tubos de alto rendimiento
Código de producto. 15144696 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,28 a 1700 ml/min.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15144696 De 0,28 a 1700 ml/min. 1 PCS
1 options
Código de producto. 15144696 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7792175
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada con un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica —facilita la configuración y el funcionamiento.
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento— continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Seleccione su idioma preferido en el sencillo menú de programación y funcionamiento
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia— de 1 a 9999 ciclos de dispensación; por tiempo—intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)La función antigoteo asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen el motor de la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cETLus, ISO 1900:2008
Canales 1
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LCD
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 0,28 a 1700 ml/min.
Motor Speed 600 rpm
Reversible Sí
Caballos de fuerza 1/10 hp
Incluye Accionamiento 07522-20, tubo de 3 m (10 pies), Cabezal de bomba C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, L/S Easy-Load II 77200-62
Tipo de motor Motor sin escobillas ni mantenimiento
Cabezal de bomba Cabezal de bomba L/S Easy-Load II
Longitud global (imperial) 13,38 in
Longitud global (métrico) 339,85 mm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Anchura global (métrico) 210,82 mm
Altura total (imperial) 8,5 in
Altura global (métrico) 215,9 mm
Requisitos eléctricos 115/230 VAC 50/60 Hz 2.2/1.1 A
Tensión 90/260 VCA
Amperaje 2.2/1.1 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
El sistema de bomba MFLX77921-75 está compuesto por el motor/accionamiento MFLX07522-20 de 600 rpm y L/S Easy-Load cabezal de bomba MFLX77200-62. Con este modelo, un máximo de solo dos L/S Los cabezales de bomba de fácil carga, MFLX77200-62, se pueden apilar utilizando el hardware adecuado n.° MFLX77200-02. No se recomienda apilar más de 2 cabezales de bomba ya que puede dañar el motor.