Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Viton™ L/S™
Código de producto. 11760469
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
17
18
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11760469 18 cada uno
11750469 17 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11760469 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga el máximo rendimiento de sus cabezales de bomba Masterflex™ L/S™ con estos tubos extruidos con precisión. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Viton™ L/S™ son ideales para aplicaciones donde se requiere conformidad con la FDA, la transferencia de ácidos y disolventes y el trabajo a altas temperaturas.
Los tubos están fabricados conforme a tolerancias rigurosas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S: garantiza unos caudales precisos y una larga vida útil de los tubos.—
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Negro opaco
  • Conforme a la FDA y a la ADCF
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio o de alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Tamaño de los tubos 18
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 6,7 m
Color Negro opaco
Presión máxima 15 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Tipo de producto Tubos de bombas