Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ Food L/S™
Código de producto. 11831435
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11831435 15 1 PCS
11861435 24 1 PCS
11750989 35 1 PCS
11730999 36 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11831435 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,59 in, 15 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Norprene Tubos para alimentos