Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ Food L/S™
Código de producto. 11821435 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
11821435 16 1 PCS
11806694 13 1 PCS
11826694 14 1 PCS
11715108 25 1 PCS
11841435 17 cada uno
11851435 18 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11821435 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640216
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para un
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,12 in
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para las industrias alimentaria, láctea y de bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Norprene Tubos para alimentos