Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la l
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas
- Ofrecen uniformidad entre lotes para una precisión y reproducibilidad excepcionales
- No conductivos y termosellables
- No se deterioran, no se oxidan, con resistencia superior a ácidos y álcalis
- Negro opaco
- Cumplen con NSF, REACH, RoHS
- Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 1520 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Propiedades de resistencia | Ácidos y alcalinos |
| Tamaño de los tubos | 16 |
| Caudal | De 0,8 a 480 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Mostrar más |