Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ L/S™
Código de producto. 11715148
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11715148 17 cada uno
11775138 13 1 PCS
11785138 14 1 PCS
11795138 16 cada uno
11725148 18 cada uno
11705108 25 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11715148 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la l
  • Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
  • Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas
  • Ofrecen uniformidad entre lotes para una precisión y reproducibilidad excepcionales
  • No conductivos y termosellables
  • No se deterioran, no se oxidan, con resistencia superior a ácidos y álcalis
  • Negro opaco
  • Cumplen con NSF, REACH, RoHS
  • Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 17
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 6,7 m
Color Negro opaco
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Norprene Tubería