Learn More
Masterflex™ Cabezal de L/S™ Easy-Load 3 para tubos de alto rendimiento
Código de producto. 11810292 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del rotor Tamaño de la unidad
11810292 Acero inoxidable 1 PCS
11885591 Acero laminado en frío cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11810292 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7780062
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Monte este cabezal de bomba sin herramientas ni dispositivos. El cabezal Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 para tubos de alto rendimiento incluye configuración y cambios automáticos de velocidad de retención de tubos.
  • Rango de flujo: de 1,7 a 2900 ml/min (depende de las r.p.m. del motor y del tamaño de los tubos)
  • Cada cabezal de bomba para tubos de bomba de precisión de alto rendimiento acepta los cuatro tamaños de tubos de precisión de alto rendimiento:  L/S 15, L/S 24, L/S 35 y L/S 36
  • La característica de montaje con clavija giratoria le permite montar y apilar cabezales en segundos
  • La placa de montaje incluida adapta Easy-Load 3 a las unidades L/S
  • Lengüeta de bloqueo que protege el cabezal de la bomba durante el funcionamiento en cualquier dirección
  • Carcasa de polipropileno (PP) con rotor CRS o SS
  • El rotor CRS es más económico, mientras que el SS ofrece mayor durabilidad y resistencia química
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,1 x 8,8 x 7,8 cm (Al x An x Pr)
Caudal De 1,7 a 2900 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones multicanal
N.º de canales Varios
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 7,8 cm
Altura global (métrico) 12,1 cm
Anchura global (métrico) 8,8 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero laminado en frío
Tipo de tubos Tubos de alto rendimiento
Tipo Cabezal de bomba Easy-Load 3
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Polipropileno