Learn More
Masterflex™ Unidad digital L/S™
Código de producto. 15104696 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,001 a 566 ml/min
De 0,006 a 3400 ml/min.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15104696 De 0,006 a 3400 ml/min. 1 PCS
15134696 De 0,001 a 566 ml/min 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15104696 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0752220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5661.29€
    3736.20€ / paquete de 1
    Ahorro 1925.09€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. La unidad digital Masterflex™ L/S™ incorpora una brillante interfaz de LCD gráfica que ofrece una programación sencilla, cuatro modos de funcionamiento y siete idiomas. El accionamiento ofrece una dispensación más exacta gracias a la calibración preprogramada.
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El accionamiento digital Masterflex™ L/S™ incorpora una brillante interfaz de LCD gráfica que ofrece una programación sencilla, cuatro modos de funcionamiento y siete idiomas. El accionamiento ofrece una dispensación más exacta gracias a la calibración preprogramada.
El accionamiento digital de precisión ofrece un motor sin mantenimiento y de alta precisión y una interfaz gráfica—para una facilidad de configuración y uso sin precedentes. LCD gráfica que muestra cuatro modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen. Visualice continuamente el rendimiento de la bomba. Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/S. El caudal depende de las rpm del motor y del tamaño del tubo. Incluye: Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con conjunto de enchufe/cable específico del país.
  • Función antigoteo para una dispensación precisa.
  • El motor sin escobillas ni mantenimiento ofrece una precisión de control de velocidad de ±0,1 % con un índice de regulación de 6000 a 1
  • Cambio basado en sus necesidades; las unidades de tracción aceptan todos los cabezales de bombas L/S para una mayor versatilidad de bombeo.
  • Funciona de forma remota a través del conector hembra DB25.
Especificaciones
Exactitud ± 0,1%
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001: 2000
Pantalla LCD gráfica
Requisitos eléctricos 115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W
Caudal De 0,006 a 3400 ml/min.
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP 33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22
Modelo 07522-20
Tipo de motor Reversible
Altura global (métrico) 21,6 cm
Longitud global (métrico) 25,4 cm
Reversible Sí
Control de velocidad ± 0,1%
Tipo Unidad digital
Vataje 75 W
Tensión 115/230 VCA
Velocidad 600 rpm