Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ de 96 pocillos, no tratado, microplaca de fondo en forma de V
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- ideal para el almacenamiento de agentes activos, muestras de pacientes, biomoléculas y reactivos y cultivo de bacterias o levaduras
- Dimensiones y tolerancias externas uniformes
- Codificación de pozo alfnumerico
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
| Los recipientes | Sin ARNasa, ADNasa y apirógenos |
| Formato | Standard |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 1/paq., 50/caja |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de 96 pocillos |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |