Learn More
Greiner Bio-One Microplaca de 96 pocillos Masterblock™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10090292
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
10090292 0,5 mL paquete de 80
1 options
Código de producto. 10090292 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 786201
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Las™™ 96 microplacas Greiner Bio One Masterblock Well de 0,5 ml proporcionan un diseño de pozo profundo único adecuado para aplicaciones en las que se requieren volúmenes de trabajo mayores. La placa es compatible con el equipo de placas actual y se puede utilizar para la manipulación manual y robótica.
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • ideal para el almacenamiento de agentes activos, muestras de pacientes, biomoléculas y reactivos y cultivo de bacterias o levaduras
  • Dimensiones y tolerancias externas uniformes
  • Codificación de pozo alfnumerico
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa, ADNasa y apirógenos
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Natural
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 0,5 mL
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
N.° por paquete 80/caja
Perfil Fondo en V
Cantidad 80/caja
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +121°C