Learn More
Fisherbrand™ Pinza de engarce manual de acero para tapones de aluminio/acero
Código de producto. 11550525 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tapón (métrico):
7,5 mm
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
28 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tapón (métrico) Tamaño de la unidad
11550525 20 mm cada uno
11815863 32 mm 1 PCS
11757577 11 mm cada uno
11748276 13 mm cada uno
11707567 8 mm cada uno
11888951 7,5 mm cada uno
11839440 28 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11550525
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permiten cerrar los viales de forma reproducible y segura.
  • Pinza de engarce
  • Manual
  • Acero
  • No esterilizables en autoclave
  • Ajustables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pinza de engarce de 20mm
Diámetro del tapón (métrico) 20 mm
Material Acero
Características ecológicas ACT Ecolabel (Oro)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave