Learn More
Manidipine dihydrochloride, Thermo Scientific™
Calcium channel blocker
102.00€ - 416.00€
| CAS | 89226-75-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C35H40Cl2N4O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 683.627 |
| Número MDL | MFCD00896434 |
| Clave InChI | JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | manidipine hydrochloride |
| PubChem CID | 150762 |
| Nombre IUPAC | 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
| SMILES | CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15463269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MB |
25mg |
102.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15483269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60496.MD |
250mg |
416.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 89226-75-5 | |
| 683.627 | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 150762 | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| MFCD00896434 | |
| manidipine hydrochloride | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride |
Especificaciones
| Manidipine dihydrochloride | |
| C35H40Cl2N4O6 | |
| UN2811 | |
| manidipine hydrochloride | |
| JINNGBXKBDUGQT-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;dihydrochloride | |
| 150762 |
| 89226-75-5 | |
| MFCD00896434 | |
| 14,5743 | |
| Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol /n | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN2CCN(CC2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC(=CC=C5)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl.Cl | |
| 683.627 | |
| 683.63 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures