Learn More
Manganese pieces, 10mm & down, ultrapure, 99.9998% (metals basis)
Product Code. 15426765
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15426765 25 g 25g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15426765 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045130.14
 Restricted Item
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7439-96-5
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.9998% (metals basis)
Molecular Formula Mn
MDL Number MFCD00011111
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC Name manganese
Molecular Weight (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Chemical Name or Material Manganese pieces, 10mm and down, ultrapure
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.