Learn More
Manganese(II) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
130.00€ - 323.00€
| CAS | 7790-33-2 |
|---|---|
| Número MDL | MFCD00016225 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15497425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047166.03 |
1g |
130.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15407435
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047166.06 |
5g |
323.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
| 7790-33-2 | |
| MFCD00016225 |
Especificaciones
| Manganese(II) iodide | |
| 7790-33-2 | |
| MFCD00016225 | |
| Soluble in water. | |
| 99.99% | |
| Ampule | |
| 5.0 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| 14,5732 | |
| 308.75 | |
| Odorless | |
| Air, light, and moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 232-201-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures