Learn More
Malonic acid, Reagent Grade, 99.5+%, Thermo Scientific™
43.30€ - 155.00€
| CAS | 141-82-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C3H4O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 104.061 |
| Número MDL | MFCD00002707 |
| Clave InChI | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
| PubChem CID | 867 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| Nombre IUPAC | propanedioic acid |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15421247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.22 |
100g |
43.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15431247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.36 |
500g |
155.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| CHEBI:30794 | |
| C(C(=O)O)C(=O)O |
Especificaciones
| Malonic acid | |
| 1.62 g/mL | |
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| 14,5710 | |
| Soluble in water,sodium hydroxide and alcohol; Slightly soluble in pyridine and ether. | |
| C(C(=O)O)C(=O)O | |
| 104.061 | |
| CHEBI:30794 | |
| ≥99.5% |
| 141-82-2 | |
| 157°C (314°F) | |
| H2C(CO2H)2 | |
| 1751370 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N | |
| propanedioic acid | |
| 867 | |
| 104.06 | |
| Reagent |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-503-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures